Learn More
Brady™ SPC™ MRO15-E Absorptionsmittel MRO Plus Absorptionsrolle
Beschreibung
MRO15-E ist eine 2-lagige, graue, schwere, gebundene Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. absorbiert.
- Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
- Ein hochwertiges Universalsorptionsmittel für Anwendungen, bei denen eine Kombination aus guter Absorptionsfähigkeit und erhöhter Festigkeit erforderlich ist.
- Die ideale Lösung zum Auffangen von Sprühnebel, der von Maschinen erzeugt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 24.304 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 92 L |
| Typ | Absorptionsrolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Modell | Universalsorbens |
| Länge (angloamerikanisch) | 150.919 ft. |
| Länge (metrisch) | 46 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 14,96 in. |
| Breite (metrisch) | 38 cm |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?