Learn More
Brady™ SPC™ MRO15-DPS-E Absorptionsmittel MRO Plus Perforierte Absorptionsrolle
Beschreibung
MRO15-DPS-E ist eine 2-lagige, graue, schwere, verklebte und doppelt perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. absorbiert.
- Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
- In der Mitte und quer perforiert für einfachere Handhabung und zur Minimierung von Abfall.
- Ein hochwertiges Universalsorptionsmittel für Anwendungen, bei denen eine Kombination aus guter Absorptionsfähigkeit und erhöhter Festigkeit erforderlich ist.
- Die ideale Lösung zum Auffangen von Sprühnebel, der von Maschinen erzeugt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 12,152 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 46 L |
| Typ | Absorptionsrolle |
| Modell | Universalsorbens |
| Länge (angloamerikanisch) | 75.459 ft. |
| Länge (metrisch) | 23 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 14,96 in. |
| Breite (metrisch) | 38 cm |
| Alternate Part Number | MRO15-DPS-E |