Learn More
Brady™ SPC™ Saugfähige Tücher
Artikelnummer. 30533312 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
105,822 gal.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533312 105,822 gal. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533312 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.70 CHF
    94.07 CHF / 500 Stück
    Sparen 16.63 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SW1200 ist ein einlagiges, blaues Universal-Absorptionstuch, das industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt. Im Vergleich zu wiederverwendbaren Tüchern entfallen die Waschkosten, was zu geringeren Kosten pro Tuch führt. Sicher in der Anwendung, da die Einwegverwendung das Risiko einer Kontamination durch vorherige Benutzer ausschließt, ein potenzielles Problem bei recycelten Tüchern.
SW1200 ist ein einlagiges, blaues Universal-Absorptionstuch, das industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt.
  • Da keine Waschkosten anfallen, bedeutet dies im Vergleich zu wiederverwendbaren Tüchern geringere Kosten pro Tuch.
  • Sicher in der Anwendung – die Einmalverwendung eliminiert das Risiko einer Kontamination durch vorherige Benutzer, ein potenzielles Problem bei recycelten Tüchern.
  • Die absorbierende Mikrostruktur hält lösungsmittelbasierte Reinigungsmittel zurück, wodurch der Verbrauch teurer Reinigungsmittel im Vergleich zu Baumwoll- oder Papiertüchern reduziert wird.
  • Ideal zum Reinigen von Werkzeugen, Maschinenteilen oder kleinen Tropfen.
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 105,822 gal.
Kapazität (metrisch) 48 L
Typ saugfähige Tücher
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharma, Lager und Logistik
Modell Wischtuch
Breite (angloamerikanisch) 12,598 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,598 in.
Höhe (metrisch) 36 cm
Alternate Part Number SW1200