Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Universal Plus Perforierte Chemikalienpads
Artikelnummer. 30533369
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
23,511 gal.
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30533369 23,511 gal. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533369 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813842
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein zweilagiges, grünes, mittelschweres, verklebtes und perforiertes Chemikaliensorptionskissen zur Absorption von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln. Zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
Ein zweilagiges, grünes, mittelschweres, verklebtes und perforiertes Chemikaliensorptionskissen zur Absorption von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten.
  • Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
  • Zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
  • Die grüne Farbe signalisiert den Arbeitern, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
  • Die grüne Farbe ermöglicht es dem Benutzer außerdem, gefährliche Abfälle zu erkennen und zur Entsorgung zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt.
  • Perforiert für mehr Flexibilität – verwenden Sie nur, was Sie benötigen, und minimieren Sie Abfall.
  • Ideal zur Beseitigung von Chemikalienverschmutzungen oder für den Einsatz in Laboren.
Spezifikation
Farbe Grün
Kapazität (angloamerikanisch) 23,511 gal.
Kapazität (metrisch) 89 L
Typ Saugeinlage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Chemikaliensorption
Länge (angloamerikanisch) 19.69 in.
Länge (metrisch) 50 cm
Breite (angloamerikanisch) 15,74 in.
Breite (metrisch) 40 cm
Alternate Part Number UN100-E