Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Universal Plus Chemisch inerte chemische Rolle
Artikelnummer. 30533375 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
3,17 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533375 3,17 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533375 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 834177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10 CHF
    24.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.22 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einseitig gewebter Spinnvliesstoff sorgt für zusätzliche Festigkeit und geringere Fusselbildung. Das chemisch inerte Produkt zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der adsorbierten Flüssigkeit. Die grüne Farbe signalisiert den Arbeitern, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
Einseitig gewebter Spinnvliesstoff sorgt für zusätzliche Festigkeit und geringere Fusselbildung.
  • Das chemisch inerte Produkt zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der adsorbierten Flüssigkeit.
  • Die grüne Farbe signalisiert den Arbeitern, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
Spezifikation
Farbe Grün
Kapazität (angloamerikanisch) 3,17 gal.
Kapazität (metrisch) 12.00 L
Typ Absorptionsrolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Chemikaliensorption
Länge (angloamerikanisch) 49.21 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 7,48 in.
Breite (metrisch) 19 cm
Alternate Part Number UN295-P