Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Universal Plus Chemische Rolle
Artikelnummer. 30533351
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
23 m
46 m
Breite (metrisch):
38 cm
76 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
30533351 46 m 38 cm 2 Stück
30533377 23 m 38 cm 1 Stück
30533347 46 m 76 cm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533351 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813844
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine zweilagige, grüne, mittelschwere, verklebte und doppelt perforierte Chemikaliensorptionsrolle zur Absorption von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln. Zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
Eine zweilagige, grüne, mittelschwere, verklebte und doppelt perforierte Chemikaliensorptionsmittelrolle, die Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten absorbiert.
  • Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
  • Zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
  • Die grüne Farbe signalisiert den Arbeitern, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
  • Die grüne Farbe ermöglicht es dem Benutzer außerdem, gefährliche Abfälle zu erkennen und zur Entsorgung zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt.
  • In der Mitte und quer perforiert, um die Verwendung genau der richtigen Materialmenge zu ermöglichen und so Abfall zu reduzieren.
  • Ideal zum Aufwischen von Chemikalienverschüttungen oder für den Einsatz in Laboren.
Spezifikation
Farbe Grün
Kapazität (angloamerikanisch) 40,947 gal.
Kapazität (metrisch) 155 L
Typ Absorptionsrolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Chemikaliensorption
Länge (angloamerikanisch) 150.919 ft.
Länge (metrisch) 46 m
Breite (angloamerikanisch) 14,96 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Alternate Part Number UN15-2DP-E