Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Universal Plus Chemische Pads
Beschreibung
Ein zweilagiges, grünes, mittelschweres, gebundenes Chemikaliensorptionsmittelkissen zur Absorption von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten.
- Die einseitige Spinnvlies-Schicht sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln.
- Zersetzt sich nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
- Die grüne Farbe signalisiert den Arbeitern, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
- Die grüne Farbe ermöglicht es dem Benutzer außerdem, gefährliche Abfälle zu erkennen und zur Entsorgung zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt.
- Perforiert für mehr Flexibilität – verwenden Sie nur, was Sie benötigen, und minimieren Sie Abfall.
- Ideal zur Beseitigung von Chemikalienverschmutzungen oder für den Einsatz in Laboren.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20.341 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 77 L |
| Typ | Saugeinlage |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Modell | Chemikaliensorption |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,811 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,811 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Mehr anzeigen |