Learn More
Brady™ SPC™ Saugfähige SlikStopper-Ablaufabdeckung
Artikelnummer. 30533327
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
30533327 50 cm 1 Stück
30533315 60 cm 1 Stück
30533328 90 cm 1 Stück
30533334 110 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533327 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 196468
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PU50 ist eine Abflussdichtung aus flexiblem Polyurethan, die Abflüsse abdichtet. Beständig gegen Wasser, Öle und viele Chemikalien. Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit. Nach der Reinigung mit Wasser und Seife wiederverwendbar. Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen. Eine robuste Abflussdichtung, die Abflüsse dicht verschließt und das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert!
PU50 ist eine Abflussdichtung aus flexiblem Polyurethan, die Abflüsse abdichtet.
  • Beständig gegen Wasser, Öle und viele Chemikalien.
  • Gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit. Nach der Reinigung mit Wasser und Seife wiederverwendbar.
  • Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen.
  • Eine robuste Abflussdichtung, die Abflüsse dicht verschließt und das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert!
Spezifikation
Farbe Gelb, schwarz
Material Polyurethan
Typ Ablaufdeckel
Länge (angloamerikanisch) 19,685 in.
Länge (metrisch) 50 cm
Breite (angloamerikanisch) 19,685 in.
Breite (metrisch) 50 cm
Alternate Part Number PU50