Learn More
Brady™ SitePoint - HandySorb-Set
Beschreibung
- Mobile SitePoint-Einheit einschließlich der passenden Produkte für die Beseitigung von schwer erreichbaren Verschüttungen
- Verfügt über zwei 200-mm-Rollen zum einfachen Transport und Verankerungspunkte zum sicheren Befestigen
- Mithilfe von Blechschrauben lassen sich Zubehörartikel an der Rückwand befestigen.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet. Über drei Verankerungspunkte an der Unterseite lässt sich der Wagen sicher am Boden befestigen, sodass er nicht unerlaubt bewegt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Yellow, White |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 26,4 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 100 L |
| Material | MDPE |
| Typ | Spill Kit |
| Format | Spill Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse |
| Enthält | SitePoint Mobile Unit, HandySorb Starter Kit, HandySorb Pad Refills, ALLWICK Universal Spill Box, Green Nitrile Gloves, Storage Unit for Gloves, Safety Goggles, Storage Unit for Goggles, Floor Stand, Fixings |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.3 in. |
| Länge (metrisch) | 5.95 cm |
| Mehr anzeigen |