Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel-Set für den Außenbereich, Wartung
Artikelnummer. 30533371 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
32,34 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533371 32,34 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533371 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 321691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.70 CHF
    792.03 CHF / 1 Sets
    Sparen 134.67 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auffangset für die Lagerung von Auffangausrüstung im Freien. Enthält Absorptionsmittel zur Reinigung von industriellen Flüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw.
  • Der Klappdeckel schützt den Innenraum sicher vor widrigen Witterungsbedingungen.
  • Ein praktisches, integriertes Deckelfach bietet Platz für die notwendige Schutzausrüstung.
  • Kann bei Bedarf verriegelt werden.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 32,34 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung als Notfallset für ausgelaufene Flüssigkeiten oder als Aufbewahrungs- und Dosierstation für Absorptionsmittel
Enthält 1 x Streugutbehälter, 100 x GP100-M Pads, 10 x AW412 Socs 122 cm, 5 x AW1818 Kissen, 1 x Paar SPK-HANDSCH-HAZ Handschuhe, 1 x Paar SPK-BRIL Schutzbrille, 5 x BAG-DIS-YEL Entsorgungsbeutel
Modell Universalsorbens
Breite (angloamerikanisch) 39,37 in.
Breite (metrisch) 1000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 26,22 in.
Höhe (metrisch) 666 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 29,53 in.
Tiefe (metrisch) 750 mm
Alternate Part Number SKA-220