Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel-Set für den mobilen Außenbereich, Wartung
Artikelnummer. 30533362 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10,56 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533362 10,56 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533362 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 321659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.30 CHF
    334.89 CHF / 1 Sets
    Sparen 56.41 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auffangset für die Lagerung von Auffangausrüstung im Freien. Enthält Absorptionsmittel zur Reinigung von Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw.
  • Dieses Notfallset lässt sich in Ihrer Anlage leicht bewegen.
  • Der Klappdeckel schützt den Innenraum sicher vor widrigen Witterungsbedingungen.
  • Kann bei Bedarf verriegelt werden.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 10,56 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 1 x SC-75 Containerwagen, 35 x GP100-M Polster, 4 x AW412 Socs 122 cm, 1 x AW1818 Kissen, 1 x Paar SPK-HANDSCH-HAZ Handschuhe, 1 x Paar SPK-BRIL Schutzbrille, 1 x BAG-DIS-YEL Entsorgungsbeutel
Modell Universalsorbens
Breite (angloamerikanisch) 23,23 in.
Breite (metrisch) 590 mm
Höhe (angloamerikanisch) 42,13 in.
Höhe (metrisch) 1070 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 17,13 in.
Tiefe (metrisch) 435 mm
Alternate Part Number SKA-75