Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel, mobiles Outdoor-Auslaufset, Chemikalien
Artikelnummer. 30533308 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
11,23 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533308 11,23 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533308 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 321658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.30 CHF
    334.89 CHF / 1 Sets
    Sparen 56.41 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auffangset für die Lagerung von Auffangausrüstung im Freien. Enthält Absorptionsmittel zur Reinigung von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten.
  • Dieses Notfallset lässt sich in Ihrer Anlage leicht bewegen.
  • Der Klappdeckel schützt den Innenraum sicher vor widrigen Witterungsbedingungen.
  • Kann bei Bedarf verriegelt werden.
Specifications
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 11,23 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 1 x SC-75 Containerwagen, 35 x UN100-E-Pads, 4 x HAZ412-Socken 122 cm, 1 x HAZ1818-Kissen, 1 x Paar SPK-HANDSCH-HAZ-Handschuhe, 1 x Paar SPK-BRIL-Schutzbrille, 1 x BAG-DIS-YEL-Entsorgungsbeutel
Modell Chemikaliensorption
Breite (angloamerikanisch) 23,23 in.
Breite (metrisch) 590 mm
Höhe (angloamerikanisch) 42,13 in.
Höhe (metrisch) 1070 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 17,13 in.
Tiefe (metrisch) 435 mm
Alternate Part Number SKH-75