Description
Das SL-7 BARR-C ist ein 7-Fass-Auffangset, das in einem Polyethylen-Auffangbehälter geliefert wird.
- Speziell entwickelt, um den OPA-Vorschriften für eine schnelle Reaktion bei Ölunfällen auf Gewässern zu entsprechen.
- Inhalt: 750 Polster (41 x 51 cm), 12 Polster (7,6 x 122 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 12 Ausleger (13 cm x 3 m), 1 Schöpfkelle (48 cm x 30,5 m), 2 Paar Schutzbrillen, 5 Einweg-Overalls, 5 Paar Handschuhe, 2 funkenfreie Schaufeln, 10 gelbe Entsorgungssäcke, 1 funkenfreie Pumpe, 2 x 20-Liter-Eimer und 2 antistatische Schaufeln.
Spécification
Spécification
| Farbe | Orange |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 364,822 gal. |
| Typ | Auslaufschutz-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen |
| Enthält | 750 Polster (41 x 51 cm), 12 Polster (7,6 x 122 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 12 Ausleger (13 cm x 3 m), 1 Schöpfkelle (48 cm x 30,5 m), 2 Paar Schutzbrillen, 5 Einweg-Overalls, 5 Paar Handschuhe, 2 funkenfreie Schaufeln, 10 gelbe Abfallsäcke, 1 funkenfreie Pumpe, 2 x 20-Liter-Eimer und 2 antistatische Schaufeln. |
| Modell | Öl-Sorptionsmittel |
| Alternate Part Number | SL-7 BARR-C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?