Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel-Ölbindemittel-Set, 12-Barrel-konform
Artikelnummer. 30533331 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
595 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533331 595 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533331 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5380.40 CHF
    4607.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 772.85 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das SL-12 BARR-C ist ein 12-teiliges Auffangset für auslaufende Flüssigkeiten, das in zwei Polyethylen-Auffangbehältern geliefert wird. Speziell entwickelt, um den OPA-Vorschriften für eine schnelle Reaktion bei Ölunfällen auf Gewässern zu entsprechen.
Das SL-7 BARR-C ist ein 7-Fass-Auffangset, das in einem Polyethylen-Auffangbehälter geliefert wird.
  • Speziell entwickelt, um den OPA-Vorschriften für eine schnelle Reaktion bei Ölunfällen auf Gewässern zu entsprechen.
  • Inhalt: 750 Polster (41 x 51 cm), 12 Polster (7,6 x 122 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 12 Ausleger (13 cm x 3 m), 1 Schöpfkelle (48 cm x 30,5 m), 2 Paar Schutzbrillen, 5 Einweg-Overalls, 5 Paar Handschuhe, 2 funkenfreie Schaufeln, 10 gelbe Entsorgungssäcke, 1 funkenfreie Pumpe, 2 x 20-Liter-Eimer und 2 antistatische Schaufeln.
Spezifikation
Farbe Orange
Kapazität (angloamerikanisch) 595 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 950 Polster (41 x 51 cm), 48 Polster (7,6 x 122 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 20 Ausleger (13 cm x 3 m), 4 Schläuche (48 x 30,5 m), 2 Paar Schutzbrillen, 5 Einweg-Overalls, 5 Paar Handschuhe, 2 funkenfreie Schaufeln, 10 gelbe Entsorgungssäcke, 1 funkenfreie Pumpe, 2 x 20-Liter-Eimer und 2 antistatische Schaufeln.
Modell Öl-Sorptionsmittel
Alternate Part Number SL-12 BARR-C