Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel-Öl-Set
Beschreibung
SA-AFO ist eine Kombination aus einer 2-lagigen, weißen, schweren, verklebten und perforierten Ölsorptionsrolle (76 cm x 46 m, alle 76 cm perforiert), die Öl und Flüssigkeiten auf Erdölbasis absorbiert, und einer Anti-Ermüdungs-Basismatte aus Nitrilkautschuk (82 x 152 cm).
- Die spezielle Konstruktion sorgt für Auftrieb und damit für eine grundlegende Linderung von Ermüdungserscheinungen.
- Silikonfrei, daher auch in Fahrzeuglackierereien einsetzbar.
- Hochwertiger Nitrilkautschuk macht die Anti-Ermüdungsmatte ölbeständig.
- Entwickelt, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig den Boden vor Ölen und anderen industriellen Flüssigkeiten zu schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 48,872 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 185 L |
| Typ | Saugsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Enthält | Eine perforierte Rolle (76 cm x 46 m) und eine Anti-Ermüdungsmatte (82 x 152 cm) |
| Modell | Öl-Sorptionsmittel |
| Alternate Part Number | SA-AFO |