Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel MRO Plus Perforierte Absorptionsrolle
Artikelnummer. 30533400
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
3,962 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30533400 3,962 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533400 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 834176
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelle Sorptionsrollen, die für stark frequentierte Bereiche und Arbeitsplätze entwickelt wurden, wo saubere und sichere Arbeitsböden und Gehwege erforderlich sind.
  • Universelle Absorptionsmittelrollen, die für stark frequentierte Bereiche und Arbeitsplätze entwickelt wurden, wo saubere und sichere Arbeitsböden und Gehwege erforderlich sind.
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 3,962 gal.
Kapazität (metrisch) 15 L
Typ Absorptionsrolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Universalsorbens
Länge (angloamerikanisch) 49.21 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 7,48 in.
Breite (metrisch) 19 cm
Alternate Part Number MRO365-P