Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel für stark frequentierte Bereiche – Absorptionsrolle
Artikelnummer. 30533343
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
92 L
185 L
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30533343 92 L 1 Rollen
30533385 185 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533343 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813836
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine zweilagige, graue, schwere, verklebte und mehrfach perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt. Die einseitige Spinnvlies-Verklebung sorgt für Langlebigkeit und geringe Fusselbildung auf einer Seite. Mehrere Perforationen für einfache Handhabung und zur Minimierung von Abfall.
Eine zweilagige, graue, schwere, verklebte und mehrfach perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. aufnimmt.
  • Einseitig spinnvliesgebundenes Material bietet Strapazierfähigkeit und geringe Fusselbildung auf einer Seite.
  • Mehrere Perforationen für einfache Handhabung und zur Minimierung von Abfall.
  • Mehrzweck-Wartungssorptionsmittel, das auf fünf verschiedene Arten verwendet werden kann: als Unterlage zum Auffangen von Leckagen und Tropfen an Maschinen, als Reinigungstuch für Maschinen oder Maschinenteile, als Pad zum Aufsaugen kleinerer Flüssigkeitsmengen, als Rolle zur Sicherung von Gehwegen, als Kissen unter anhaltenden Tropfstellen.
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 24.304 gal.
Kapazität (metrisch) 92 L
Typ Absorptionsrolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Universalsorbens
Länge (angloamerikanisch) 150.919 ft.
Länge (metrisch) 46 m
Breite (angloamerikanisch) 14,96 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Alternate Part Number HT555-E