Description
- Ein chemisches Sorptionsmittel (SOC), gefüllt mit chemisch schmelzgeblasenem Polypropylen, das Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten absorbiert.
- Starke Dochtwirkung: Die Absorption beginnt sofort nach dem Kontakt mit der verschütteten Flüssigkeit; es ist nicht nötig, den Boden umzudrehen.
- Flexibles Design.
Specifications
Specifications
| Farbe | Gelb |
| Typ | Abflussabdeckungsbeutel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum Schutz der Ablassdichtungen PU50 und PU60 während der Lagerung und zur Erleichterung des Transports. |
| Modell | Eindämmung von Verschmutzungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 31,496 in. |
| Länge (metrisch) | 80 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 7,874 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 20.00 cm |
| Alternate Part Number | BAG-PU-S |