Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsbeutel für Abflussabdeckungen, groß
Beschreibung
- BAG-PU-L ist eine Tragetasche aus Polyurethan, die die Abflussdichtung PU90, PU110 während der Lagerung schützt und den Transport erleichtert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Typ | Abflussabdeckungsbeutel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum Schutz der Abflussdichtung PU90, PU110 oder der SB-3-Auffangwanne während der Lagerung und zur Erleichterung des Transports |
| Modell | Eindämmung von Verschmutzungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.265 ft. |
| Länge (metrisch) | 1.30 m |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 9,843 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 25.00 cm |
| Alternate Part Number | BAG-PU-L |