Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel-Chemikalien-Mobilbehälter-Set
Artikelnummer. 30533318 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
61,55 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533318 61,55 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533318 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.70 CHF
    865.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 147.10 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SKH-240 ist ein rollbares Notfallset für auslaufende Flüssigkeiten, das in einem Polyethylenbehälter mit Klappdeckel geliefert wird. Konzipiert für größere Mengen an ausgelaufenen Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Der Behälter ist witterungsbeständig und schützt die Sorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung. Der Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Produkte.
SKH-240 ist ein rollbares Notfallset für auslaufende Flüssigkeiten, das in einem Polyethylenbehälter mit Klappdeckel geliefert wird.
  • Konzipiert für größere Mengen an ausgelaufenen Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten.
  • Der Behälter ist witterungsbeständig und schützt die Sorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung.
  • Der Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Produkte.
  • Räder ermöglichen eine hervorragende Mobilität im Innen- und Außenbereich.
  • Inhalt: 150 Polster (41 x 51 cm), 6 Socken (7,6 x 244 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 2 Paar Handschuhe, 2 Paar Schutzbrillen und 6 Entsorgungsbeutel.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 61,55 gal.
Typ Mobiler Container-Bausatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 150 Polster (41 x 51 cm), 6 Socken (7,6 x 244 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 2 Paar Handschuhe, 2 Paar Schutzbrillen und 6 Entsorgungsbeutel.
Modell Chemikaliensorption
Breite (angloamerikanisch) 29,13 in.
Breite (metrisch) 74 cm
Höhe (angloamerikanisch) 41,73 in.
Höhe (metrisch) 106 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 24,80 in.
Tiefe (metrisch) 63 cm
Alternate Part Number SKH-240