Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel BrightSorb Gut sichtbare, sichere, leichte und saugfähige Einlage
Beschreibung
- Mit Tensiden behandeltes, leuchtend gefärbtes Absorptionsmittel nimmt eine breite Palette aggressiver Chemikalien auf und bleibt dabei chemisch inert.
- Leichtgewicht – speziell entwickelt für kleinere Leckagen, Tropfen und Verschüttungen.
- Perforationen ermöglichen Kostenkontrolle und reduzieren Abfall, da Sie nur das verwenden können, was Sie benötigen.
- Gedruckter Hinweis: Warnt vor Ausrutschen, Stolpern und Stürzen
- Leuchtende Farbe: Warnt auch bei schwachem Licht vor Lecks, Tropfen oder Verschüttungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Rot auf Gelb |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 36,72 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 139 L |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Saugeinlage |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Modell | Chemikaliensorption |
| Länge (angloamerikanisch) | 18,9 in. |
| Länge (metrisch) | 48 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 14,96 in. |
| Mehr anzeigen |