Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel BrightSorb Hochsichtbare, schwere und saugfähige Sicherheitsmatte
Artikelnummer. 30533356
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
81 ml
155 l
263 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30533356 81 ml 100 Stück
30533341 155 l 1 Stück
30533313 263 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533356 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 309070
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MAXX bedeutet höhere Leistung ohne zusätzliches Gewicht. Speziell entwickeltes chemisches Sorptionsmittel, gelb farbcodiert für Sicherheit und einfache Trennung von gefährlichen Abfällen, schweres Kissen. Reagiert nicht mit aggressiven Flüssigkeiten.
  • Mit Tensiden behandeltes, leuchtend gefärbtes Absorptionsmittel nimmt eine breite Palette aggressiver Chemikalien auf und bleibt dabei chemisch inert.
  • Hohes Gewicht – speziell entwickelt für kontinuierliche Leckagen und größere Verschüttungen, damit Sie weniger Material verbrauchen.
  • Perforationen ermöglichen Kostenkontrolle und Abfallreduzierung, da Sie nur das verwenden können, was Sie benötigen.
  • Gedruckter Hinweis: Warnt vor Ausrutschen, Stolpern und Stürzen
  • Leuchtende Farbe: Warnt auch bei schwachem Licht vor Lecks, Tropfen oder Verschüttungen.
Spezifikation
Farbe Schwarz, Rot auf Gelb
Kapazität (metrisch) 81 ml
Material Polypropylen
Typ Saugeinlage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Chemikaliensorption
Länge (angloamerikanisch) 18,9 in.
Länge (metrisch) 48 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,96 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Alternate Part Number CH100-E