Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel, Spezialset für Batteriesäure-Verschüttungen
Artikelnummer. 30533339 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
5,283 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533339 5,283 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533339 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 241135
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platzieren Sie die Batteriesäure-Auffangsets in der Nähe einer Batteriewechselstation und rund um Ihre Einrichtung, damit Sie im Falle eines Auslaufens vorbereitet sind. Dieses Auffangset für ausgelaufene Batteriesäure wurde entwickelt, um Batteriesäure sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen aufzunehmen und dabei chemisch inert zu bleiben.
Platzieren Sie die Batteriesäure-Auffangsets in der Nähe einer Batteriewechselstation und rund um Ihre Einrichtung, damit Sie im Falle eines Auslaufens vorbereitet sind.
  • Dieses Auffangset für ausgelaufene Batteriesäure wurde entwickelt, um Batteriesäure sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen aufzunehmen und dabei chemisch inert zu bleiben.
  • Diese Sets kombinieren Unterlagen, Fleckenentferner, persönliche Schutzausrüstung und Zubehör, damit Sie für einen Notfall gerüstet sind.
  • Dieses Notfallset enthält chemisch neutralisierende Polymere, die eine sichere Leckagekontrolle ermöglichen, wobei ein Farbumschlagsindikator die Neutralisierung anzeigt.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,283 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Enthält 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x Eimer, 1 x Schaufel und Schaber, 1 x SF-JAR-CS (149265)
Modell Säuren
Alternate Part Number SKH-BATT-E