Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel ALLWICK Universal-Auffangbehälter
Beschreibung
SA-SBA ist ein tragbares Notfallset für ausgelaufene Flüssigkeiten, das in einer praktischen Spenderbox geliefert wird.
- Konzipiert für kleine Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw.
- Die wiederverwendbare Kunststoffbox kann nachgefüllt werden, sobald die Sorptionsmittel aufgebraucht sind.
- Da es leicht ist, kann es problemlos an Labor- und Lagerraumwänden aufgehängt oder an einem Gabelstapler befestigt werden.
- Die leuchtend gelbe Farbe sorgt für schnelle Erkennung und einfache Verwendung.
- Verschiedene Anwendungsbereiche: in Flüssigkeitslagern, hinter dem Fahrersitz eines Lastwagens, in Laborumgebungen, an Arbeitsplätzen, an denen mit Flüssigkeiten gearbeitet wird.
- Inhalt: 15 Blöcke (41 x 51 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Dunkelgrau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,642 gal. |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Auffangbehälter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen |
| Enthält | 15 Blöcke (41 x 51 cm) |
| Modell | Universalsorbens |
| Länge (angloamerikanisch) | 19.69 in. |
| Länge (metrisch) | 50 cm |
| Mehr anzeigen |