Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel ALLWICK Universal-Mobilbehälter-Set für große Mengen
Artikelnummer. 30533320
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
66,04 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30533320 66,04 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533320 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813885
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
SKA-240 ist ein fahrbares Notfallset zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten, das in einem Polyethylenbehälter mit Klappdeckel geliefert wird. Konzipiert für größere Mengen an ausgelaufenen Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw. Der Behälter ist witterungsbeständig und schützt die Absorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung.
SKA-240 ist ein fahrbares Notfallset zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten, das in einem Polyethylenbehälter mit Klappdeckel geliefert wird.
  • Konzipiert für größere Mengen an auslaufenden Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw.
  • Der Behälter ist witterungsbeständig und schützt die Sorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung.
  • Der Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Produkte.
  • Räder ermöglichen eine hervorragende Mobilität im Innen- und Außenbereich.
  • Inhalt: 150 Polster (41 x 51 cm), 6 Socken (7,6 x 244 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 2 Paar Handschuhe, 2 Paar Schutzbrillen und 6 Entsorgungsbeutel.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 66,04 gal.
Typ Mobiler Container-Bausatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 150 Polster (41 x 51 cm), 6 Socken (7,6 x 244 cm), 8 Kissen (43 x 48 cm), 2 Paar Handschuhe, 2 Paar Schutzbrillen und 6 Entsorgungsbeutel.
Modell Universalsorbens
Breite (angloamerikanisch) 29,13 in.
Breite (metrisch) 74 cm
Höhe (angloamerikanisch) 41,73 in.
Höhe (metrisch) 106 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 24,80 in.
Tiefe (metrisch) 63 cm
Alternate Part Number SKA-240