Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel ALLWICK Universal Mobile Behälterset
Artikelnummer. 30533301 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
32,229 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533301 32,229 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533301 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.50 CHF
    483.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 83.32 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das SKA-120 ist ein fahrbares Notfallset zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten, das in einem Polyethylenbehälter mit Klappdeckel geliefert wird. Konzipiert für mittelgroße Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw. Der Behälter ist witterungsbeständig und schützt die Absorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung.
Das SKA-120 ist ein fahrbares Notfallset zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten, das in einem Polyethylenbehälter mit Klappdeckel geliefert wird.
  • Konzipiert für mittelgroße Leckagen von Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw.
  • Der Behälter ist witterungsbeständig und schützt die Sorptionsmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung.
  • Der Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Produkte.
  • Räder ermöglichen eine hervorragende Mobilität im Innen- und Außenbereich.
  • Inhalt: 50 Polster (41 x 51 cm), 12 Socken (7,6 cm x 122 cm), 6 Kissen (43 x 48 cm), 1 Paar Handschuhe, 1 Schutzbrille und 3 Entsorgungsbeutel.
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 32,229 gal.
Typ Mobiler Container-Bausatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Zur Verwendung mit (Geräte) Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen
Enthält 50 x GP200-M (Schoner), 12 x AW402 (Schoner), 6 x AW1818 (Polsterkissen), 1 Paar Schutzbrille, 1 Paar Handschuhe und 3 Plastiktüten
Modell Universalsorbens
Breite (angloamerikanisch) 19,685 in.
Breite (metrisch) 50 cm
Höhe (angloamerikanisch) 35,44 in.
Höhe (metrisch) 90 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 21,26 in.
Tiefe (metrisch) 54 cm
Alternate Part Number SKA-120