Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel ALLWICK Universal Wartungs-ADR-L-Verschüttungsset
Description
SKA-ADR-L ist ein tragbares Notfallset für Ölunfälle, das in einer robusten, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird.
- Konzipiert für kleine Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw.
- Benötigt nur minimalen Lagerplatz und enthält dennoch alle Absorptionsmittel, die zur Beseitigung kleinerer Verschmutzungen erforderlich sind: Beutel zum Auffangen der verschütteten Flüssigkeit – Unterlagen und Kissen zum Reinigen.
- Der robuste, durchsichtige Beutel ermöglicht eine einfache Kontrolle der Ausrüstung zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen.
- Der Reißverschluss, der die gesamte Vorderseite des Beutels öffnet, ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Sorptionsmittel und gewährleistet so eine rasche Reaktion.
- Inhalt: 35 Pads (41 x 51 cm), 1 Soc (7,6 cm x 122 cm), 1 Soc (7,6 cm x 244 cm), 1 Kissen (43 x 48 cm), 4 Kissen (25 x 25 cm), 1 Paar Handschuhe und 2 Entsorgungsbeutel.
Specifications
Specifications
| Farbe | Gelb |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 14265 gal. |
| Typ | Auslaufschutz-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Notfallmaßnahmen bei Ölverschmutzungen |
| Enthält | 35 Pads (40 x 50 cm), 1 Soc (7,6 cm Durchmesser x 122 cm), 1 Soc (7,6 cm Durchmesser x 244 cm), 1 Kissen (43 x 48 cm), 4 Kissen (23 x 23 cm), 1 Paar Handschuhe, Gebrauchsanweisung und 2 Entsorgungsbeutel |
| Modell | Universalsorbens |
| Alternate Part Number | SKA-ADR-L |