Learn More
Brady™ SPC™ Absorptionsmittel, Säureneutralisierungsmittel, Spezialset für die Beseitigung von Chemikalienverschmutzungen
Artikelnummer. 30533401 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4,491 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533401 4,491 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533401 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 241138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.34 CHF
    162.75 CHF / 1 Sets
    Sparen 31.59 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platzieren Sie Notfallsets für Leckagen rund um Ihre Einrichtung, damit Sie im Falle einer Leckage vorbereitet sind. Diese Sets kombinieren Polster, Schutzausrüstung und Zubehör, damit Sie für einen Notfall gerüstet sind.
Platzieren Sie Notfallsets für Leckagen rund um Ihre Einrichtung, damit Sie im Falle einer Leckage vorbereitet sind.
  • Diese Sets kombinieren Polster, Schutzausrüstung und Zubehör, damit Sie für einen Notfall gerüstet sind.
  • Dieses Notfallset enthält chemisch neutralisierende Polymere, die eine sichere Leckagekontrolle ermöglichen, wobei ein Farbumschlagsindikator die Neutralisierung anzeigt.
  • Gewährleistet die sichere Auffangung von auslaufenden Säuren bei den meisten Säuren (einschließlich auslaufender Batteriesäure auf glatten Oberflächen).
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4,491 gal.
Typ Auslaufschutz-Kit
Enthält 2x BAG-DIS-YEL (834179), 1x SPK-HAND-HAZ (198786), 2x HAZ412 (813850), 10x UN100-E (813842), 1x SPK-BRIL (198784), 1x SPK-SUITDIS (198790), 1x SPC-ACID, 1x Becher, 1x Schaufel und Schaber
Modell Chemikaliensorption
Alternate Part Number SKA-BKTACID-E