Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents 1000 L Container Kit, Wartung
Artikelnummer. 30533340 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
254,27 gal.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30533340 254,27 gal. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533340 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 319369
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Auffangset mit abklappbarer Vorderseite ist für größere Mengen an verschütteten Industrieflüssigkeiten wie Ölen, Wasser, Lösungsmitteln, Kühlmitteln usw. konzipiert. Der Deckel mit abklappbarer Vorderseite ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Absorptionsmittel im Inneren des Sets.
  • Absorbiert bis zu 883 Liter (voller Inhalt eines IBC)
  • Mit Rädern ausgestattet, um leicht zum Ort der Verschmutzung manövriert werden zu können.
  • Klappen Sie die Vorderseite herunter für schnellen und einfachen Zugriff
Spezifikation
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 254,27 gal.
Typ Behälter-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Enthält 400 GP200-M Polster, 2 MRO15-E Rollen, 4 UN510 Strahlrohre, 30 AW430 Schlauchschellen, 10 AW124 Schlauchschellen, 20 AW1818 Kissen, 1 Paar SPK-HANDSCH Handschuhe, 1 Paar SPK-BRIL Schutzbrille, 50 Entsorgungsbeutel
Modell Universalsorbens
Breite (angloamerikanisch) 47,44 in.
Breite (metrisch) 1205 mm
Höhe (angloamerikanisch) 51,77 in.
Höhe (metrisch) 1315 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 42,72 in.
Tiefe (metrisch) 1085 mm
Alternate Part Number SKA-1100