Learn More
SPATA20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen SPATA20
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858444
Unterlagen ansehen
Proteintech
18373-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16848444
Unterlagen ansehen
Proteintech
18373-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The protein may play a role in fertility regulation. It were significantly upregulated in individual bile samples from Cholangiocarcinoma patients by Western blotting and Immunohistochemistry, relative to normal tissues. It acts as a potential serum diagnostic biomarker for Cholangiocarcinoma.
Spezifikation
Spezifikation
SPATA20
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q6T393, Q80YT5, Q8TB22
217116, 360604, 64847
SPATA20 Fusion Protein Ag13234
Primary
-20°C
SPATA20
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SPATA20, Sperm specific protein 411, spermatogenesis associated 20, SSP411, Tisp78
Spata20
IgG
Antigen Affinity Chromatography