Learn More
VACUUBRAND Spare Tubing for VHC/VHCpro
Artikelnummer. 30560054
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,12 in.
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30560054 0,12 in. 1 Meter
1 options
Artikelnummer. 30560054
Marke: VACUUBRAND 20630990
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Suction hand for BVC fluid aspiration systems
  • Spare tubing for VHC / VHCpro
  • Silicone tubing
  • Sale per meter
  • Suction hand for BVC fluid aspiration systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Silicone
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3.28 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 1 m
Farbe Transparent
Produkttyp Tubing