Learn More
Kartell™ Stativstab, Stahl, L=25 cm, D=12 mm MM
Artikelnummer. 10468832
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stange:
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10468832
Marke: Kartell™ 0026400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Ersatzstange für rechteckigen Sockel ist 250 mm lang und kann in eine andere Stange eingeschraubt werden, um die gewünschte Höhe zu erhalten.
  • Stange hat eine Standardlänge von 250 mm
  • Die Stäbe können aneinander geschraubt werden, um die gewünschte Höhe zu erreichen
  • Stange hat einen Durchmesser von 12 mm
Spezifikation
Länge (metrisch) 250 mm
Länge (metrisch) Stab 250 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Produkttyp Ersatzstab
Menge Je 1