Learn More
Ebro Electronic™ SSX 210 Salzmessgeräte-Serie
Click to view available options
Displaytyp:
Kein Display
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Salzmessgerät SSX 210 dient zur Messung des Salzgehalts in flüssigen und halbfesten Lebensmitteln, wie Fleisch, Aufschnitt, Käse, Salate etc. Die Messung erfolgt durch Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, da diese abhängig ist von der Salzgehalt.
- Ermittelt den relativen Salzgehalt von Lebensmitteln
- Fleisch, Wurst, Schinken, Käse, Salat
Bestellinformation
Typ
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde |
| Displaytyp | Kein Display |
| Kalibrierung | Nicht kalibriert |
| Alarmtypen | None |
| Modell | SPX 210 |