Learn More
Duran™ Ersatzpipetten aus Glas
Artikelnummer. 11756898 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11756898
Marke: Duran™ 232711709
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohne Flasche und ohne Pipettensauger aus Gummi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 10Pack.
Produkttyp Ersatzpipette