Learn More
Invitrogen™ 5-DTAF (5-(4,6-Dichlorotriazinyl) Aminofluorescein), single isomer
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Alkohol, Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Dichlortriazin |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |