Learn More
SPADNS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438766 50 g 50 Gramm
11428766 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16933.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.89 CHF
    91.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 11.24 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 23647-14-5 | C16H10N2Na3O11S3+ | 571.408 g/mol
Sulfanilic acid azochromotrop is used as an indicator for complexometric determinations of zirconium and thorium. It is used as a reagent for drinking and wastewater analysis using Hach Method 8029, Fluoride, SPADNS Method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sulfanilsäure-Azochromotrop wird als Indikator für die komplexometrische Bestimmung von Zirkonium und Thorium verwendet. Es wird als Reagenz für die Trink- und Abwasseranalyse mit der Hach-Methode 8029, Fluorid, SPADNS-Methode verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml) und Ethanol (1 mg/ml). Sehr schwer löslich oder unlöslich in Alkohol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23647-14-5
Summenformel C16H10N2Na3O11S3+
Molekulargewicht (g/mol) 571.408
MDL-Nummer MFCD00003952
InChI-Schlüssel LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sulfanilic acid azochromotrope; 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt
PubChem CID 73658865
IUPAC-Name Trinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SPADNS
Schmelzpunkt >300°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml),and ethanol (1mg/ml). very slightly soluble or insoluble in alcohol and organic solvents.
Formelmasse 570.41
Menge 50 g