Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl-Pinzette mit Spatenspitze
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10.07 cm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Fein gearbeitete Pinzette aus Edelstahl
- Mit handgefertigter Spitze für Genauigkeit und ausgezeichnete Härte
- Mit Blendschutzbeschichtung zum Schutz der Augen
- Antimagnetisch, säureabweisend und säurebeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Flach |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 10.07 cm |
| Produkttyp | Pinzetten |
| Typ | Gerade Pinzette |
| Sterilität | Steril |