Learn More
Emma Safety Footwear SPA Sicherheitsschuhe aus Nubukleder Größe XD
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Beschreibung
- Nubuk-/Cordura™ Obermaterial
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
| Material | Leder |
| Größe | 47 |
| Sohleneigenschaften | GripForce Easy Twist Außensohle |
| Sohlenmaterial | PU-Zwischensohle |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Produkttyp | Sicherheitsschuhe aus Nubukleder |