Learn More
Heidolph™ SP VARIO™ 1-Kanal-Pumpenkopf
Artikelnummer. 10170931 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
2,0 bis 4.151 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10170931 2,0 bis 4.151 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10170931 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5234511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 CHF
    900.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 159.91 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufgrund des verstellbaren Rollenabstands für die meisten Heidolph Schläuche geeignet
  • Konvexe Rollen drücken organische Zellkulturen nicht zusammen und beschädigen sie nicht
  • Pumpenkopf mit Kugellager
  • Rollen aus Edelstahl und Aluminium
  • Je nach Antrieb und Schlauch liegt die Durchflussrate zwischen 2 und 4.151 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display LED
Flussrate 2,0 bis 4.151 ml/min
IP-Schutzart IP30