Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Papieretikettenbänder
Artikelnummer. 30193452
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Gelb, Grün
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30193452 Weiß, Gelb, Grün 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30193452 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F134620300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.05 CHF
    17.16 CHF / 3 Stück
    Sparen 3.89 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Bleistift, Kugelschreiber oder lösungsmittelbasierte Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die auch unter anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Etikettenbänder aus Papier sind feuchtigkeitsbeständig und resistent gegen die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Verwenden Sie einen Bleistift, einen Kugelschreiber oder einen Lösungsmittel-Tintemarker, um Etiketten zu erstellen, die auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papier-Etikettebänder sind feuchtigkeitsresistent und die meisten Lösungsmittel und sind hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.
  • Haftet auf allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteter Materialien
  • Lässt sich rückstandsfrei abziehen.
  • Bleistift, Kugelschreiber oder Filzstift mit Lösungsmitteltinte bleiben auch unter anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar.
  • Farbiges Papier mit Gummiharzkleber ist beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel.
  • Hält einer maximalen Temperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden stand; kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet °werden.
  • Übersteht einen Dampfautoklavierungszyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13,0 und 45,0 kGy.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk, Harz
Beschichtung PTFE
Farbe Weiß, Gelb, Grün
Display Leer
Ausführung Matt
Format Klebeband
Material Papier
Bedruckbare Seiten Top
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Ultra-reflektierendes Buchstabenetikett
Sterilität Unsteril
Menge 3/Pk.
Abmessungen (L x B) 13.7 m x 1.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 15 yd.
Länge (metrisch) 13.7 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1.9 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2.54 cm