Learn More
Bel-Art™ View-Pack™ Microscope Slide Holders
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Objektträgerordner mit 10 Seiten
Enthält:
Ordner, zehn Mikroskopobjektträgerhalterseiten im Format 8,5 x 10,5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Organize, display and transport microscope slides
- Standard 3-ring binder comes with 10 vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages, enough for 160 slides
- Each page holds sixteen (16) 25 x 75mm (1 x 3 in.) slides in individual pockets with a white back and clear front
- A center flap keeps slides from falling out; Fold the page at the center crease to retrieve slides
- Page dimensions: 22 x 27cm (8.5 x 10.5 in.)
- Packs of 10 additional vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages available separately
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Slide Holder |
Objektträgerkapazität | 16 |
Farbe | Blue |
Kammern | 16 individual pockets |
Beschreibung | Objektträgerordner mit 10 Seiten |
Gerät fasst | 10 pages, 16 slides/page |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) |
Enthält | Ordner, zehn Mikroskopobjektträgerhalterseiten im Format 8,5 x 10,5 Zoll |
Material | Vinyl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ View-Pack™ Microscope Slide Holders >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur