Learn More
Bel-Art™ View-Pack™ Mikroskop-Objektträgerhalter
Beschreibung
Mikroskop-Objektträger organisieren, präsentieren und transportieren
- Ein Standard-3-Ring-Ordner wird mit 10 Vinyl-Einlagen geliefert. View-Pack Mikroskop-Objektträgerhalter, ausreichend für 160 Objektträger
- Jede Seite enthält sechzehn (16) 25 x 75 mm (1 x 3 in.) große Blätter. Einschubfächer mit weißer Rückseite und transparenter Vorderseite
- Eine mittige Klappe verhindert, dass die Dias herausfallen; Falten Sie die Seite an der Mittelfalte, um die Dias herauszuholen.
- Seitenmaße: 22 x 27 cm (8,5 x 10,5 in.)
- Packungen mit 10 zusätzlichen Vinyl-Schallplatten View-Pack Seiten für Objektträgerhalter sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträgerhalter |
| Objektträgerkapazität | 16 |
| Farbe | Blau |
| Kammern | 16 einzelne Taschen |
| Beschreibung | Objektträgerordner mit 10 Seiten |
| Gerät fasst | 10 Seiten, 16 Folien/Seite |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) |
| Enthält | Ordner, zehn Mikroskopobjektträgerhalterseiten im Format 8,5 x 10,5 Zoll |
| Material | Vinyl |