Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenlöffel mit langem Griff
Artikelnummer. 12672966 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
1.23 bis 14.8 ml
14.8 ml
2.46 ml
4.93 ml
Abmessungen (L x B):
17,78  m (7 Zoll)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in.)
7 x 1 in. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 in. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 in. (17,78 x 4 cm)
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12672966
Marke: Bel-Art™ F367230000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Entnahme geringer Probemengen
  • Der lange Griff reicht problemlos in Gefäße, Flaschen und andere enge Bereiche
  • Minimiert den potenziellen Kontakt mit entnommenen Materialien
  • Nicht-steriler Polypropylenkunststoff
  • FDA-konforme Materialien; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
Spezifikation
Menge 12/Pk.
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 TL
Kapazität (metrisch) 1,25 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Löffel
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,81 in.
Breite (metrisch) 2 cm
Abmessungen (L x B) 17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in.)
Material Polypropylen (FDA-Qualität)
Grifftyp Lang
Länge (metrisch) 17,8 cm