Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Band für Schutzbeschriftungssystem
Band zur Verwendung mit Bel Art Scienceware Schutzetikettiersystem (Kat.-Nr. 1186750)
Marke: Bel-Art™ F13491-0150
64.58 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das durchsichtige Klebeband schützt Etiketten vor Lösungsmitteln aus Tiefkühlgeräten und Autoklaven sowie vor Säuren, Alkalien und organischen Lösungsmitteln. Testergebnisse beweisen, dass das Klebeband sicher und ohne Verfärbungen haften bleibt, nachdem es für 40 Minuten bei 125 °C (258 °F) autoklaviert wurde sowie nach einer Woche in flüssigem Stickstoff bei -196 °C (-321 °F). Alle Klebebandgrößen sind 1 Thou (0.001 in.) dick mit 1 Thou (0.001 in.) Acrylklebestoff.
- Durchsichtiges Klebeband aus Polypropylen mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit bietet eine große Vielseitigkeit für hochbelastende Anwendungen im Labor
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Semi-gloss | |
Polypropylen | |
Ink Jet | |
Non-sterile | |
2/Pckg. | |
1 mil | |
36 yd. (2,01 m) | |
1,5 in. |
Acryl | |
Consignment | |
Klebeband | |
Top | |
Schutzband für die Laborkennzeichnung | |
Robuster Laboreinsatz | |
1.5 in. | |
32.9 m x 38 mm | |
32,9 m | |
38 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24