Learn More
Bel-Art™ Absperrhähne
Artikelnummer. 10538491
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
2-Wege-Absperrhahn
3-Wege-Sperrhahn
Stopfenöffnung:
2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Stopfenöffnung Packungsgröße
10538491 2-Wege-Absperrhahn 4 mm 1 Stück
10271991 3-Wege-Sperrhahn 2 mm 1 Stück
11372224 3-Wege-Sperrhahn 4 mm 1 Stück
10018220 2-Wege-Absperrhahn 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10538491 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F308910000
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem abnehmbaren, auslaufsicheren Stopfen aus chemikalienbeständigem, antihaftbeschichtetem PTFE mit Widerhaken, die 0,25 in. große Schläuche aufnehmen. 0,375 in. Innendurchmesser-Schläuche
  • Sofortige Abschaltsteuerung
  • Die Druckfestigkeit beträgt 240 kPa (35 psi).
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das Dreiwege-Modell ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Armen
Spezifikation
Typ 2-Wege-Absperrhahn
Stopfenöffnung 4 mm
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Druck 35 psi
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 6.4 bis 7.9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schläuche
Zur Verwendung mit (Geräte) Schläuche
Enthält Gerillte Schlauchanschlüsse
Plug Material PTFE
Outlet Port Serrated
Connectors Zwei oder drei Arme