Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Absperrhähne
Mit einem herausnehmbaren, auslaufsicheren Stopfen aus chemikalienbeständigem, nicht haftendem PTFE mit Schlauchanschlüssen, die für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 bis 3/8 geeignet sind
Marke: Bel-Art™ F30894-0000
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Sofortige Abschaltsteuerung
- Drucknennwert ist 240 kPa (35 psi)
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Das Dreiwege-Modell ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Armen
Spezifikation
3-Wege-Sperrhahn | |
3-Wege; 2 mm Bohrungsgröße | |
Autoklavierbar | |
6.4 bis 9.5 mm | |
Abnehmbarer auslaufsicherer Stecker |
2 mm | |
Polypropylen, PTFE | |
240 kPa | |
1er-Karton |