Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Horizontales Modell 1.0
Artikelnummer. p-8504064 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10760583
Marke: Bel Art™ F420710006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Durastar™ Co-Polyester. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Die vertikalen Modelle filtern 99 % der UV-Strahlung und sind beständig gegen Verschmutzungen, Risse und Chemikalien.
  • Bernsteinfarbene Modelle reduzieren durchscheinendes sichtbares Licht um mehr als 50 % und eigenen sich daher ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysestandards und Prüfsubstanzen
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über eine patentierte Dichtung, Riegel und Sicherheitsschlaufen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Dichtungen
  • Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter unterstem Einlegeboden
  • Das leicht sichtbare digitale Hygrometer befindet sich in der Türfront; die seitliche Schwingtür öffnet sich nach links
  • Bis zu 3 Einheiten hoch stapelbar, um Platz zu sparen
  • Kann mit Trockenmittelkartuschen, F420450250, F420450200, F420480100 verwendet werden
Bestellinformation
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen
Schrankausführung Vertikal
Material Copolyester
Produkttyp Desiccator
Ausführung der Tür Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache und zuverlässige Lagerung feuchtigkeits- und lichtempfindlicher Produkte, filtert 99 % UV-Licht, verwendbar mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel 20450250
Enthält Tragegriffe, ein Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder manipulationssicheren Siegeln, Hygrometer an der Tür befestigt
Modell 1,0
Anzahl Einschübe 1
Widerstand Chemikalien, Flecken und feine Risse
Einschubtyp Fest, perforiert
Volumen (angloamerikanisch) 0,75 cu. ft.
Abmessungen (L x B) 16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16,3 in.
Länge (metrisch) 41,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,4 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,9 in.
Breite (metrisch) 34,1 cm
Breite (metrisch) Tür 22,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) Öffnung 4,5 in.
Höhe (metrisch) 21,3 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,4 cm