Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ RITEFLOW™ Nicht montierter Durchflussmesser, 150 mm-Skala, Größe 4
Artikelnummer. 12733958 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Luftstromrate:
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12733958
Marke: Bel-Art™ H404010215
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Durchflussmesser mit einfachen Enden ist ein präzisionsgeformtes Durchflussröhrchen aus Glas mit Schwimmern und PTFE-Endstopfen
  • Aus dickwandigem, stoßfestem Borosilikatglas
  • Kann bei hohen Drücken und Temperaturen verwendet werden
  • Abgesicherte Keramikwaagen sind bis auf einen Wert von ±2 % des Skalenendwerts genau
  • Gleichmäßig konische Bohrungen mit inneren Rippenführungen stabilisieren Glas-, Edelstahl- oder Carboloy-Schwimmer
  • Im Lieferumfang sind zwei Schwimmer im Röhrchen enthalten
  • Die Messungen werden durch Ablesen der Mitte des Schwimmers auf der Universalskala durchgeführt
  • Die Zahl auf der Skala entspricht einer Durchflussrate für die entsprechende Flüssigkeit oder das Gas auf einem im Lieferumfang enthaltenen Kalibrierdiagramm
  • Der flexible Schlauch wird direkt an die Ober- und Unterseite des Durchflussmessers angeschlossen und kann mit einer Klemme befestigt werden
Technische Daten
  • Betriebsdrücke: bis zu 200 psig
  • Höchsttemperatur: 121 °C (250 °F)
  • Reproduzierbarkeit: 0.25 %
  • Schlaucheinlass: 12.7 mm (0.5 in.)
  • Schlauchauslass: 12.7 mm (0.5 in.)
Anwendungen
Für Durchflussmessungen im Labor, Prozessflüsse in Pilotanlagen, das Messen von Trägergasen in der Chromatographie, das Anzeigen und Steuern von Gasen in Fertigungsprozessen und das Anzeigen von Durchflussraten in Pumpen- oder Durchflusssystemen
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Nicht montierter Durchflussmesser
Genauigkeit ± 2 %
Luftstromrate 150 mm
Gehäusematerial Plastic
Float Material Glas, Edelstahl
Gastyp Non-corrosive Gases
Nenndruck 200 psig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflussmessungen im Labor, Prozessflüsse in Pilotanlagen, das Messen von Trägergasen in der Chromatographie, das Anzeigen und Steuern von Gasen in Fertigungsprozessen und das Anzeigen von Durchflussraten in Pumpen- oder Durchflusssystemen
Material der Innenteile Dickwandiges, stoßfestes Borosilikatglas
Länge (angloamerikanisch) 7.5 in.
Länge (metrisch) 190 mm
Modell RITEFLOW
Wiederholgenauigkeit 0.25 %
Umfang 150 mm
Temperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Material der Dichtung PTFE-Endstopfen
Temperatur (metrisch) 121 °C
Röhrchengröße Einlass: 12.7 mm (0.5 Zoll); Auslass: 12.7 mm (0.5 in.)