Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare/Einweg-Trockenmittelkartuschen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,5 cm
10 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Inertes, nicht korrosives und nicht toxisches Kieselgel
- Die transparente Schale aus Polystyrol ermöglicht jederzeit eine Sichtprüfung darauf, ob das blaue Kieselgel durch die Feuchtigkeitsabsorption eine hellrosa Färbung angenommen hat
- Die Schale ist mit einer hochporösen, äußerst feuchtigkeitsabsorbierenden Membran bedeckt
- Das Trocknungsmittel kann einfach regeneriert werden, indem die Kartuschen im Ofen über Nacht auf 50°C (122°F) aufgeheizt werden
- Für ein schnelleres Trocknen die Membran aufschneiden, die vollgesogenen Gel-Kristalle in eine Schale aus Glas oder Keramik überführen und im Ofen für eine Stunde bei 150°C (300°F) erhitzen
- Einzeln in Folie verpackt
- Passend für den Space Saver Exsikkator sowie andere Kunststoff-Exsikkatoren der gleichen Größe
Bestellinformation
Passend für Bel-Art Space Saver Exsikkatoren (Herst.- Nr. 420320000) sowie andere Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,5 cm |
| Produkttyp | Exsikkatorkartusche |
| Material | Aluminium |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwenden Sie Behälter für analytische Waagen und Präzisionsinstrumente für den Laboreinsatz |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,55 in. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Disposable Desiccant Cartridge
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride