Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare/Einweg-Trockenmittelkartuschen
Artikelnummer. 11867913 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,5 cm
10 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11867913
Marke: Bel Art™ F420480100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für alle Anwendungsbereiche, die eine Exsikkation erfordern, wie beispielsweise Gehäuse von Analysewaagen oder Präzisionsmessgeräte im Labor. SP Scienceware™ Wiederverwendbare/Einweg-Trockenmittelkartuschen eignen sich für die Space Saver Exsikkatoren sowie für andere Exsikkatoren aus Kunststoff in gleicher Größe.
  • Inertes, nicht korrosives und nicht toxisches Kieselgel
  • Die transparente Schale aus Polystyrol ermöglicht jederzeit eine Sichtprüfung darauf, ob das blaue Kieselgel durch die Feuchtigkeitsabsorption eine hellrosa Färbung angenommen hat
  • Die Schale ist mit einer hochporösen, äußerst feuchtigkeitsabsorbierenden Membran bedeckt
  • Das Trocknungsmittel kann einfach regeneriert werden, indem die Kartuschen im Ofen über Nacht auf 50°C (122°F) aufgeheizt werden
  • Für ein schnelleres Trocknen die Membran aufschneiden, die vollgesogenen Gel-Kristalle in eine Schale aus Glas oder Keramik überführen und im Ofen für eine Stunde bei 150°C (300°F) erhitzen
  • Einzeln in Folie verpackt
  • Passend für den Space Saver Exsikkator sowie andere Kunststoff-Exsikkatoren der gleichen Größe
Bestellinformation
Passend für Bel-Art Space Saver Exsikkatoren (Herst.- Nr. 420320000) sowie andere Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 10 cm
Produkttyp Exsikkatorkartusche
Material Aluminium
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwenden Sie Behälter für analytische Waagen und Präzisionsinstrumente für den Laboreinsatz
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,93 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disposable Desiccant Cartridge
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride